Fortfahren mit
379263
2-Methyl-2-buten
technical grade, 90%
Synonym(e):
β-Isoamylen, Amylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-156-3
Beilstein/REAXYS Number:
1361353
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
2.4 (vs air)
vapor pressure
25.7 psi ( 55 °C), 7.95 psi ( 20 °C)
assay
90%
form
liquid
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChI key
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-2-butene (β-Isoamylene, Amylene) is a trisubstituted olefin. It acts as guest and forms stable solid host-guest complexes with self-assembled benzophenone bis-urea macrocycles. The effect of active chlorine formulations on photodecomposition of 2-methyl-2-butene has been studied. Its reaction with ozone in gas-phase has been reported to afford carbonym derivatives.
Application
2-Methyl-2-butene may be employed as precursor for peroxyacetyl nitrate for the calibration purposes.
Other Notes
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-buten
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)