description
semi-quantitative
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
measuring range
1-80 mg/L (NO2-)
application(s)
environmental
general analytical
detection method
colorimetric
General description
Inhalt:
Packung mit 100 Teststäbchen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).
Abstufung:
0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l NO2-
Packung mit 100 Teststäbchen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).
Abstufung:
0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l NO2-
Application
It is used to estimate the yield of the nitrate ion, in an experimental study of isoelectronic NO dioxygenase reaction, using a nonheme iron(III)-peroxo complex and nitrosonium ion.[1]
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Atsutoshi Yokoyama et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(14), 1742-1744 (2014-01-08)
Reaction of a nonheme iron(III)-peroxo complex, [Fe(III)(14-TMC)(O2)](+), with NO(+), a transformation which is essentially isoelectronic with that for nitric oxide dioxygenases [Fe(III)(O2˙(-)) + NO], affords an iron(IV)-oxo complex, [Fe(IV)(14-TMC)(O)](2+), and nitrogen dioxide (NO2), followed by conversion to an iron(III)-nitrato complex