Fortfahren mit
37194
Wasserhärte-Teststäbchen gesamt Aquadur®, 3-21°d
Graduation: 3 − 4 − 7 − 14 − 21 °d
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113319
Quality Segment
description
semi-quantitative
specific analyte(s)
calcium, magnesium
application(s)
cannabis testing
environmental
food and beverages
general analytical
detection method
colorimetric
General description
Härtegrad unter 3 °d − sehr weiches Wasser
unter 7 °d − weiches Wasser (Härtebereich I)
unter 14 °d − mittelhartes Wasser (Härtebereich II)
unter 21 °d − hartes Wasser (Härtebereich III)
über 21 °d − sehr hartes Wasser (Härtebereich IV)
Packaging
Teststäbchen, Packung mit 100 Stück
Legal Information
Aquadur is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)