Fortfahren mit
36707
1,2-Dichlorbenzol
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.04
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-425-9
Beilstein/REAXYS Number:
606078
MDL number:
€ 32,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.1 (vs air)
vapor pressure
1.2 mmHg ( 20 °C), 1.6 mmHg ( 35 °C)
product line
PESTANAL®
autoignition temp.
1198 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.2 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
density
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR349227059845453
Dinoseb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45453
Dinoseb
description
PESTANAL®, analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
suitable for HPLC, 99%
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
HPLC grade
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
PESTANAL®
density
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
178-180 °C (lit.)
bp
-
bp
178-180 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorbenzol
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)