Wichtige Dokumente
36696
3-Chlortoluol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?