Fortfahren mit
36574
N,N′-Dimethylharnstoff
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1,3-Dimethylharnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3NH)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-498-7
Beilstein/REAXYS Number:
1740672
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
description
(sym.)
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
268-270 °C (lit.)
mp
101-104 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI key
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
404104546336176
Diuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45463
Diuron
Neburon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36176
Neburon
description
PESTANAL®, analytical standard
description
(sym.), ≥95.0% (HPLC), technical
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
technical
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
description
(sym.)
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Dimethylharnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)