Wichtige Dokumente
35373
Hydramethylnon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1,5-Bis-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-1,4-pentadien-3-on-2-(1,4,5,6-tetrahydro-5,5-dimethyl-2-pyrimidinyl)-hydrazon, 5,5-Dimethylperhydropyrimidin-2-on-4-trifluormethyl-α-4-(trifluormethylstyryl)cinnamylidenhydrazon, NSC 379665
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC1(C)CN\C(NC1)=N\N=C(\C=C\c2ccc(cc2)C(F)(F)F)/C=C/c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C25H24F6N4/c1-23(2)15-32-22(33-16-23)35-34-21(13-7-17-3-9-19(10-4-17)24(26,27)28)14-8-18-5-11-20(12-6-18)25(29,30)31/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H2,32,33,35)/b13-7+,14-8+
InChIKey
IQVNEKKDSLOHHK-FNCQTZNRSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)