Fortfahren mit
34572
Thiabendazol-(benzimidazol-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(4-Thiazolyl)-benzimidazol-3a,4,5,6,7,7a-13C6, Thiabendazol-13C6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C4H7N3S
Molekulargewicht:
207.20
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
C1(C2=N[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3N2)=CSC=N1
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)