Merck
34152
Supelco
Propachlor ESA Natriumsalz
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[(1-Methylethyl)-phenylamino]-2-oxo-ethansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 535
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Na+].CC(C)N(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-9(2)12(10-6-4-3-5-7-10)11(13)8-17(14,15)16;/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChIKey
BQFQHQFNSWKXJL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)