Wichtige Dokumente
34148
Metolachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)oxamsäure, [(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo-essigsäure
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
InChIKey
LNOOSYCKMKZOJB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?