Fortfahren mit
34008
2-NP-AOZ-d4
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinon-d4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 491,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5D4N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 491,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
InChI key
OHYXOGZWSSNLON-XMKBWRBRSA-N
Application
2-NP-AOZ-d4 may be used as an internal standard for the quantification and analysis of 5-(morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzyliden-amino)-2-oxazolidinone (2-NP-AOZ) in shrimp, poultry meat, fish, honey and milk samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
340093401033869
2-NP-AMOZ VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33869
2-NP-AMOZ
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mass shift
M+4
mass shift
M+5
mass shift
M+3
mass shift
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development and validation of confirmatory method for analysis of nitrofuran metabolites in milk, honey, poultry meat and fish by liquid chromatography-mass spectrometry.
Alkan F, et al.
Macedonian Veterinary Review, 39(1), 15-22 (2016)
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34008-10MG-R04061826752869