Wichtige Dokumente
33994
Altrenogest
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
17-α-Allyl-17-β-hydroxyoestra-4,9,11-trien-3-on, Allyltrenbolon, Regumat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)CC=C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
VWAUPFMBXBWEQY-ANULTFPQSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Immune system,Adrenal gland
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)