Merck
33762
Microcystin-LF -Lösung
6-9 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonym(e):
Algenblüte Toxin, Biotoxin, Cyanobakterien Toxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H71N7O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
986.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
6-9 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O12/c1-29(2)25-40-50(66)58-44(52(69)70)33(6)46(62)56-41(27-36-17-13-11-14-18-36)49(65)54-38(22-21-30(3)26-31(4)42(71-10)28-37-19-15-12-16-20-37)32(5)45(61)55-39(51(67)68)23-24-43(60)59(9)35(8)48(64)53-34(7)47(63)57-40/h11-22,26,29,31-34,38-42,44H,8,23-25,27-28H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)/b22-21+,30-26+/t31-,32-,33-,34+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
InChI key
FEVBMCJUKWWWBT-QVWKUIOOSA-N
General description
Microcystin-LF is a toxic analog of microcystin produced by cyanobacteria in freshwater systems.
Application
Microcystin-LF may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in raw and treated waters using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extraction and high-performance liquid chromatographic method for the determination of microcystins in raw and treated waters.
Lawton AL, et al.
Analyst, 119(7), 1525-1530 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33762-1ML04061826743645