Fortfahren mit
335940
Xylol-Cyanol FF
Dye content ≥75 %
Synonym(e):
Cyanol FF, Säureblau 147, XC, Xylolcyanol FF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 512,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27N2NaO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
42135
NACRES:
NA.47
EC Number:
220-167-5
MDL number:
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, ≥75%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL, blue
λmax
615 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=C\C(=N/CC)C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23+;
InChI key
VVLFAAMTGMGYBS-AHRQKMASSA-M
General description
Xylene cyanol is often used as a tracking dye during agarose or polyacrylamide gel electrophoresis. It has a slightly negative charge and will migrate in the same direction as DNA, allowing the user to monitor the progress of molecules moving through the gel. The tracking dye typically migrates with the DNA molecules around 5kb. Xylene cyanol may also be used in loading buffer that facilitates the observation of the sample during gel loading and electrophoresis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3269X4126205486
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 0.2 vial/mL, blue
solubility
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylol-Cyanol FF
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)