Fortfahren mit
33525
4-tert.-Octylphenol-3,5-d2-monoethoxylat -Lösung
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethanol, 4-tert-OP1EO-D2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16D2H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-662-2
MDL number:
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
General description
Certan Vial
Application
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution is an isotopically labeled standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - Information refers to the main component.
flash_point_c
-17 °C - Information refers to the main component.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33525-10ML04061826739693