Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
NC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H,12H2
InChI key
OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS).
- Chlorophyll-containing matrix by dSPE and GC-MS/MS.
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Kidney
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2797-51-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?