Wichtige Dokumente
32458
Glycarbylamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4,5-Imidazol-dicarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
SMILES String
NC(=O)c1nc[nH]c1C(N)=O
InChI
1S/C5H6N4O2/c6-4(10)2-3(5(7)11)9-1-8-2/h1H,(H2,6,10)(H2,7,11)(H,8,9)
InChIKey
NNWAARLSYSBVPB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)