32378
Methapyrilen-(dimethyl-d6) -fumarat (Salz)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-d6-N′-(2-pyridyl)- N′-(2-thienylmethyl)-1,2-ethandiamin-fumarat (Salz) (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
SMILES String
O=C(O)/C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2
InChI
1S/C14H19N3S.C4H4O4/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,2D3;
InChIKey
GYIUBPDECOMZDC-FEYLKBJGSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)