Merck
32241
Terbutalin -acetat (Salz) Hemihydrat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
5-(2-tert.-Butylamino-1-hydroxy-ethyl)-benzol-1,3-diol -acetat (Salz) Hemihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19NO3 · C2H4O2 · 0.5H2O
Molekulargewicht:
294.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
O.CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
Quality Level
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Air Sensitive: Handle under Argon
Light Sensitive: Sensitive
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)