Fortfahren mit
31458
Magnesiumoxid-Rinnen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
MgO
Molekulargewicht:
40.30
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-171-9
MDL number:
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packung à 100 Stück
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumoxid-Rinnen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)