Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,50 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.78 g/mL
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)cc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,10H2,1-3H3
InChI key
BMIPMKQAAJKBKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-5 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
137-17-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?