Merck
30909
Supelco
Denaturierungslösung für die in-situ Hybridisierung
BioUltra, for molecular biology
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Zusammensetzung
NaCl, 1.5 M
NaOH, 0.5 M
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.352
pH-Wert
~13
Kationenspuren
Al: ≤2 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Maniatis et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1983)