Merck
30620-M
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets
Synonym(e):
‘Caustic Soda’
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Assay
≥98%
Form
pellets
Methode(n)
titration: suitable
Verunreinigungen
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Ag)
≤1.0% Na2CO3
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
mp (Schmelzpunkt)
318 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Dichte
2.13 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.05 ppm
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natriumhydroxid ist eine anorganische Base. Es ist an der Oxidation von Glycerin beteiligt, die mittels Au/Aktivkohle oder Au/Graphit katalysiert wird. Es ist auch an lösungsmittelfreien Aldol-Kondensationsreaktionen beteiligt.
Anwendung
Natriumhydroxid kann für die Bestimmung der spezifischen Oberfläche von kolloidalem Siliziumdioxid mittels Titration genutzt werden. Es kann für die direkte Oxidation von Natriumborhydrid verwendet werden, was mittels zyklischer und linearer Voltametrie, Chronoamperometrie und Chronopotentiometrie untersucht wurde. Es kann zur Herstellung von Citrat- und Boratpuffern angewendet werden.
Es kann in der Synthese der folgenden Verbindungen eingesetzt werden:
  • Alkylaryl-Amidsulfobetaine
  • (3-[4-terOctylphenoxyethoxyethoxyethyl]dimethylammonio-propansulfonat (XOSB)
  • Trisulfobetaine (TriSBn)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silvio Carrettin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 696-697 (2002-07-18)
Glycerol is oxidised to glyceric acid with 100% selectivity using either 1% Au/charcoal or 1% Au/graphite catalyst under mild reaction conditions (60 degrees C, 3 h, water as solvent).
M A Roberts et al.
Analytical chemistry, 69(11), 2035-2042 (1997-06-01)
This report describes a UV laser photoablation method for the production of miniaturized liquid-handling systems on polymer substrate chips. The fabrication of fluid channel and reservoir networks is accomplished by firing 200 mJ pulses from an UV excimer laser at
M Chevallet et al.
Electrophoresis, 19(11), 1901-1909 (1998-09-18)
Severe quantitative loss of protein is often observed in high-resolution two-dimensional electrophoresis of membrane proteins, while the resolution is usually not affected. To improve the solubility of proteins in this technique, we tested denaturing cocktails containing various detergents and chaotropes.