Fortfahren mit
30122
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Cysteini hydrochloridum monohydricum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.63
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
EC Number:
200-157-7
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
98.5-101.0%
form
solid
mp
176 °C
solubility
H2O: soluble 100 g/L at 25 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Application
L-Cysteine hydrochloride monohydrate was used in the synthesis of polycarbophil-cysteine conjugate.
Biochem/physiol Actions
Cysteine is a non-essential, thiol-containing amino acid that has protective effects in normal tissues. It is converted to glutathione that decreases the effects of chemotherapeutic and radiation agents. This might restrict the effect of therapeutic agents used for cancer treatment.
NMDA-Glutamat-Rezeptorantagonist
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)