Merck
28941
Supelco
Quecksilber Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L Hg in nitric acid (nominal concentration)
Größe auswählen
100 ML
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 114,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1 g/L Hg in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Anwendung
Mercury standard may have been used as reference standard in HPLC-ICP-MS analysis for the determination of methyl and inorganic mercury from biological samples.[1]
Hinweis zur Analyse
1000 mg/L Hg in 12% Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem Hg-Metall, HNO3 und Wasser
Sonstige Hinweise
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Meng Wang et al.
Talanta, 71(5), 2034-2039 (2007-03-30)
A mild, efficient and convenient extraction method of using 2-mercaptoethanol contained extractant solution combined with an incubator shaker for determination of mercury species in biological samples by HPLC-ICP-MS has been developed. The effects of the concentration of 2-mercaptoethanol, the composition
Nabi Shariatifar et al.
Biological trace element research, 198(2), 721-731 (2020-03-20)
Rice is one of the most valuable nutrients in the diet of most people in the world. The aim of this study was to evaluate the effect of various pre-cooking (washing, soaking) and cooking processes (traditional and rinse) of rice
Preeyanut Butmee et al.
Talanta, 221, 121669-121669 (2020-10-21)
Mercury ion (Hg2+) is considered to be one of the most toxic heavy metal ions and can cause adverse effects on kidney function, the central nervous system, and the immune system. Therefore, it is important to develop a fast and
Artikel
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf