Merck
262013
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenmethanol
Synonym(e):
4-Hydroxymethylstilben
Größe auswählen
1 G
€ 153,00
€ 153,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 153,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 153,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,16H,12H2/b7-6+
InChIKey
ARFYUEZWYRMBSO-VOTSOKGWSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)