Merck
25903
(R)-(−)-2-Chlor-1-phenyl-ethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-(−)-α-Chlormethyl-benzylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
4306747
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −48±2°, c = 2.8% in cyclohexane
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
refractive index
n20/D 1.550, n20/D 1.552 (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChI key
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Other Notes
Chiral building block, used for the preparation of R(+)-phenyl-oxirane
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
ppe
Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2861-2861 (1988)