Fortfahren mit
25422
Natriumoxalat
puriss., ≥99%
Synonym(e):
Ethandisäure Natriumsalz, Oxalsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOOCCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.00
EC Number:
200-550-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631622
grade
puriss.
assay
≥99%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
6.5-8.5 (20 °C, 2.5%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumoxalat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)