Wichtige Dokumente
24549
Petrolether
puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 30-50 °C
Synonym(e):
Petroleumbenzin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.005% non-volatile matter
≤0.01% S-compounds (as S)
≤0.02% benzene (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.357-1.360
bp
30-50 °C
Dichte
0.627-0.630 g/mL at 20 °C
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?