23320
3-Chloranilin
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Dampfdruck
1 mmHg ( 63.5 °C)
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.594 (lit.)
n20/D 1.594
bp
95-96 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−11-−9 °C (lit.)
Dichte
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
InChIKey
PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?