Wichtige Dokumente
22709
Chinuclidin
purum, ≥97.0% (NT)
Synonym(e):
1-Azabicyclo[2.2.2]octan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C
157-160 °C (lit.)
SMILES String
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
InChIKey
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Chrm1(25229)
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?