Wichtige Dokumente
21345
(−)-Camphersäure
purum, unnatural form, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
(1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentandicarbonsäure
About This Item
Qualität
purum
unnatural form
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −46±2°, c = 1% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
184-189 °C
SMILES String
CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
InChIKey
LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)