Fortfahren mit
21343
Hamilton® Kolbenbausätze mit Spitzen für die Serien 1000, 1700 und 1800
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN), pkg of 1 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE plunger tip
size
10 μL
description
1701, all
feature
PTFE tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 13205
syringe volume
10 μL
compatibility
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
General description
Für die Reparatur von Hamilton Spritzen der Serien 1000, 1700 und 1800. Diese Kolben passen nicht in Sample-Lock-Spritzen.
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800 are accessories for Hamilton syringes and these plungers do not fit sample lock syringes.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
26152-U2615426156
compatibility
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
compatibility
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL)
compatibility
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL)
compatibility
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
PTFE plunger tip
material
PTFE plunger tip
material
PTFE plunger tip
material
PTFE plunger tip
syringe volume
10 μL
syringe volume
50 μL
syringe volume
100 μL
syringe volume
-
manufacturer/tradename
Hamilton 13205
manufacturer/tradename
Hamilton 1162-01
manufacturer/tradename
Hamilton 1162-02
manufacturer/tradename
Hamilton 1162-03
description
1701, all
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)