Fortfahren mit
21311
Hamilton® Microliter Spritze, eingeklebte Nadel
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip needle (point style 1)
needle size
23s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 87987
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
5 μL
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
Glaskörper mit passendem Edelstahlkolben.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
213122131324574
description
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
description
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
description
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
description
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
material
cone tip needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
volume
5 μL
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
10 μL
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle size
23s ga (cone tip)
needle size
26s ga (cone tip)
needle size
23s ga (cone tip)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)