Fortfahren mit
21004
Cäsiumiodid
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CsI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.81
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-145-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
99.999%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
626 °C (lit.)
density
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
General description
Cesium iodide is a simple ionic salt. It has the capacity to undergo second order transformation from cubic B2 structure to body-centered tetragonal structure at low pressures. It is mostly used as input screens of X-ray image intensifiers.
Application
Suitable as standard for electrospray ionisation MS (ESI)
Cesium iodide has been used as calibration standard during native electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry (ESI-TOF MS) analysis for measuring protein samples, from protein aggregates.
Features and Benefits
Häufig in Geräten wie Leuchtstoff-Bildschirmen für die medizinische Bildgebung, Szintillatoren, Kalorimetern und in einer Vielzahl von Teilchendetektoren verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42938469697383112
description
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
analytical standard
description
ACS reagent, ≥99.5%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
mp
626 °C (lit.)
mp
626 °C (lit.)
mp
-
mp
661 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
assay
99.999%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥97.0% (AT)
assay
≥99.5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumiodid
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)