Merck
20838-U
Hamilton® Spritzenzylinder
for use with Hamilton 801RN, volume 10 μL, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Spritzenkörper-Set für die Hamilton® Spritze 801RN
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
glass
Größe
10 μL
Beschreibung
801RN
Leistungsmerkmale
graduations 0.2 μL
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 32129
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 801RN
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)