Merck
182435
Supelco
Polystyrol
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Synonym(e):
PS
Größe auswählen
25 G
€ 142,00
€ 142,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 142,00
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 142,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
pellets
Mol-Gew.
average Mn 130,000 (typical)
average Mw 290,000 (typical)
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C
Format
neat
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)