Wichtige Dokumente
18236
Ametoctradin-hydrochlorid Metabolite M650F01
reference material
Synonym(e):
4-(7-Amino-5-ethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-butansäure -hydrochlorid, Propyl-[3-(dimethylamino)propyl]-carbamat, Propyl-hydrogen[3-(dimethylamino)-propyl]-kohlenstoffimidat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Assay
≥92.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)