Merck
18226
Supelco
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-Glycerin
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Di-(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C57H100O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
881.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
viscous liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChIKey
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
Hinweis zur Analyse
remarks on GC:
~33% oleic acid
~66% linoleic acid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)