Merck
1.08170
Thioacetamid
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Thioacetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.13
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-541-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
111-114 °C
solubility
163 g/L
density
1.37 g/cm3
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(N)C
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 111–114 °C
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioacetamid
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
62-55-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108170005004022536101118
108170025004022536101125