Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CON(OCH3)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
70 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CON(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Methoxy-N-methylbenzamide is an N,N-disubstituted benzamide. also referred as Weinreb amide., Hydrogen bonding interactions between thioacetamide and N-methoxy-N-methylbenzamide has been investigated using near-infrared absorption spectroscopy. Preparation of N-methoxy-N-methylbenzamide has been reported.[1]
Application
N-Methoxy-N-methylbenzamide may be used in the preparation of β-trifluoromethyl enaminones.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 99% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.085 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.97 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 70 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 152 °C (lit.) | bp - | bp 132-133 °C/15 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form solid | form solid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?