Wichtige Dokumente
13300
Phenylacetonitril
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Benzylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.524
bp
231-233 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1ccccc1
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)