Direkt zum Inhalt
76172
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)-pentaethyleneglykol
≥90% (oligomer purity)
Synonym(e):
Azido-PEG-amin (n=6)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H30N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (oligomer purity)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
functional group
amine, azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
InChI key
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol can be used:
  • As a reactant for the synthesis of thin films of azide functionalized poly(L-glutamic acid) for drug delivery.
  • For the synthesis of curcumin monoazide derivatives for fabricating biologically active curcumin conjugates.
  • To modify the surface of TiO2 nanoparticles to attach DNA strands for photocatalytic reduction of CO2.
  • For the conjugation of poly(ethylene glycol) (PEG) with toll-like receptor 7 (TLR7) to improve its pharmaceutical properties.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol has been used in the synthesis of Alexa568-azide, a fluorescent azide that can undergo click staining reaction with 5-ethynyluridine-labeled cellular RNA.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)