Merck
12301
Supelco
(Z)-β-Damascon
analytical standard
Synonym(e):
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.30
Beilstein:
2208696
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.495-1.498
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5-
InChIKey
BGTBFNDXYDYBEY-ALCCZGGFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)