Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H54N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.78
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
116-120 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C(NCCC1=CNC2=CC=CC=C12)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H54N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-32(35)33-27-26-29-28-34-31-24-22-21-23-30(29)31/h21-24,28,34H,2-20,25-27H2,1H3,(H,33,35)
InChI key
DQCSUFSUVJDOBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?