11691
Silber Standard für ICP
suitable for ICP, ready-to-use, in nitric acid
Synonym(e):
Silbernitrat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
in nitric acid
1.000 g/L Ag
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Format
single component solution
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)