Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10% related substances, ≤5.0% solvents, ≤5.0% water
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-78-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?