Direkt zum Inhalt
07562
17β(H),21β(H)-Hopan -Lösung
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
Synonym(e):
A′-Neogammaceran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H52
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.73
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
208-759-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 mg/mL in isooctane
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC[C@@H]2C(C)C
InChI
1S/C30H52/c1-20(2)21-12-17-27(5)22(21)13-18-29(7)24(27)10-11-25-28(6)16-9-15-26(3,4)23(28)14-19-30(25,29)8/h20-25H,9-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
InChI key
ZRLNBWWGLOPJIC-PYQRSULMSA-N
General description
17β(H),21β(H)-Hopanes belong to the hopanes family of hydrocarbons which are known as the biomarkers of petroleum products.
Application
17β(H),21β(H)-Hopane may be used as an internal injection standard (IIS) for the determination of triterpanes in riverine, estuarine, and marine sediments in Thailand and in stranded tar-balls on the coasts of Peninsular Malaysia by gas chromatography-quadrupole mass spectrometry (GC-MS).
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)