Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,90 |
Über diesen Artikel
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
description
Nominally 95-98% H2SO4
grade
puriss.
assay
95-97%
form
solution
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
impurities
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O), ≤5 ppm heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.0005%
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.0001%
cation traces
As: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤2 ppm, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?