Merck
04831
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, Biotin
≥90.0% (HPCE)
About This Item
Assay
≥90.0% (HPCE)
Hersteller/Markenname
Abberior GmbH
Fluoreszenz
λex 472 nm; λem 598 nm±10 nm in DMSO
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Rechtliche Hinweise
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)